Tisk…
Tolbutamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21698.09EA 1390 CZK
B21698.09 B21698.18 B21698.30
Tolbutamide ≥98%
Tolbutamide
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MW: 270,35 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027169
CAS číslo: 64-77-7
EINECS: 200-594-3