Tisk…
Tolbutamide, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 0 CZK
46968-250MG-R
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MDL Number: MFCD00027169
CAS číslo: 64-77-7
EINECS: 200-594-3