Tisk…
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L08980.06EA 5740 CZK
L08980.06 L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod tání: 189…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017052
CAS číslo: 30991-42-5
EINECS: 000-000-0