Tisk…
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
MOLE27046613-5GEA 0 CZK
MOLE27046613-5G
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
MDL Number: MFCD00002514
CAS číslo: 28026-96-2