Tisk…
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52541.MDEA 1500 CZK
H52541.MD H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801695
CAS číslo: 850593-10-1