Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26157.03EA 7860 CZK
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368783
CAS číslo: 328-69-8
EINECS: None