Tisk…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Varování
H26127.MDEA 1700 CZK
H26127.MD H26127.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091007
CAS číslo: 320-32-1
EINECS: None