Tisk…
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A18249.06EA 1900 CZK
A18249.06
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
Bod tání: 50…53 °C
MDL Number: MFCD00041757
CAS číslo: 22381-54-0