Tisk…
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL446386-10GEA 0 CZK
SIAL446386-10G
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
MDL Number: MFCD00041757
CAS číslo: 22381-54-0