Tisk…
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Varování
H56891.MDEA 4910 CZK
H56891.MD H56891.03
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Vzorec: C₁₄H₁₄FN
MW: 215,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454861
CAS číslo: 1020963-78-3