Tisk…
Acetophenone azine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L03924.06EA 5320 CZK
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Acetophenone azine
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015011
CAS číslo: 729-43-1
EINECS: 211-979-0