Tisk…
Benzaldehyde azine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15721.36EA 7830 CZK
A15721.36 A15721.22 A15721.14
Benzaldehyde azine ≥99%
Benzaldehyde azine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Bod tání: 91…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016876
CAS číslo: 588-68-1
EINECS: 209-627-6