Tisk…
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52767.03EA 783 CZK
H52767.03 H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179463
CAS číslo: 850568-59-1