3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19820.03EA
1270
CZK
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180,01 g/mol Bod tání: ∼ 237 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01114648 CAS číslo: 301699-39-8 |