Tisk…
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(3,7-dimethyloctyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL546453-1GEA 0 CZK
SIAL546453-1G
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(3,7-dimethyloctyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(3,7-dimethyloctyloxy)anisole
Vzorec: C₁₉H₃₀Br₂O₂
MDL Number: MFCD03094030
CAS číslo: 287919-00-0