Tisk…
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL536539-1GEA 0 CZK
SIAL536539-1G
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Vzorec: C₁₇H₂₆Br₂O₂
MDL Number: MFCD03093944
CAS číslo: 209625-37-6
UN: 3261
ADR: 8,III