Tisk…
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31784.03EA 6150 CZK
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃ClF₆O₂
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025365
CAS číslo: 916420-47-8