Tisk…
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL706167-5GEA 0 CZK
SIAL706167-5G SIAL706167-1G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
MDL Number: MFCD09800742
CAS číslo: 1314957-11-3