Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19345.03EA
2200
CZK
L19345.03
L19345.06
L19345.MD
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₉H₆OS MW: 162,21 Bod varu: 135…136 °C (8 mmHg) Bod tání: 30…32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075041 CAS číslo: 3541-37-5 EINECS: 000-000-0 |