Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL494968-1GEA 0 CZK
SIAL494968-1G SIAL494968-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆OS
MDL Number: MFCD00052376
CAS číslo: 5381-20-4