Tisk…
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51894.06EA 6830 CZK
H51894.06 H51894.03
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290,13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115746
CAS číslo: 850623-47-1