5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13379-25EA
37140
CZK
CAYM13379-25
CAYM13379-1
CAYM13379-10
CAYM13379-5
5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
Vzorec:
C₁₃H₉BrO₃ |
CAS číslo:
99514-99-5 |