Tisk…
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H56981.03EA 7180 CZK
H56981.03 H56981.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₁ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03210761
CAS číslo: 356531-46-9