Tisk…
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H56208.03EA 18600 CZK
H56208.03 H56208.MD
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₁F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03210766
CAS číslo: 80143-73-3