1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17367.06EA
1300
CZK
A17367.06
A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₅ClN₂ Bod tání: 178…181 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00050690 CAS číslo: 5705-15-7 EINECS: 227-195-7 |