Tisk…
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L11158.03EA 1530 CZK
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Bod varu: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059298
CAS číslo: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III