Tisk…
Cyclopropanesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H55507.MDEA 2210 CZK
H55507.MD H55507.03 H55507.06
Cyclopropanesulphonamide ≥97%
Cyclopropanesulphonamide
Vzorec: C₃H₇NO₂S
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705286
CAS číslo: 154350-29-5