Tisk…
1-Allylcyclohexanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A19066.88EA 1680 CZK
A19066.88 A19066.09
1-Allylcyclohexanol ≥97%
1-Allylcyclohexanol
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021403
CAS číslo: 1123-34-8