Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11575.36EA
20940
CZK
A11575.36
A11575.14
A11575.22
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Vzorec:
Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O Bod tání: 350 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151658 CAS číslo: 51312-42-6 EINECS: 257-132-9 |