Tisk…
Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL21240-1KG-FEA 0 CZK
SIAL21240-1KG-F SIAL21240-250G-F
Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Calcium disilicide
Vzorec: CaSi₂
MW: 96,25 g/mol
MDL Number: MFCD00015977
CAS číslo: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II