Dimagnesium silicide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12837.18EA
4670
CZK
12837.18
12837.09
Dimagnesium silicide ≥99.5% (metals basis)
Dimagnesium silicide
Vzorec:
Mg₂Si MW: 76,70 g/mol Bod tání: 1102 °C Hustota: 2,0 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016202 CAS číslo: 22831-39-6 EINECS: 245-254-5 UN: 2624 ADR: 4.3,II |