Tisk…
Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
45518.30EA 30300 CZK
45518.30 45518.09 45518.18
Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium silicide
Vzorec: Mg₂Si
MW: 76,70 g/mol
Bod tání: 1102 °C
Hustota: 2,0
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016202
CAS číslo: 22831-39-6
EINECS: 245-254-5
UN: 2624
ADR: 4.3,II