Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
89018.A3EA
6760
CZK
89018.A3
89018.36
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Vzorec:
F₆MgSi·H₂O MW: 166,39 g/mol (anhy) Bod tání: 120 °C (rozkl.) Hustota: 1,788 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016196 CAS číslo: 16949-65-8 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1,III |