Calcium wolframate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
13051.22EA
3080
CZK
13051.22
13051.36
13051.14
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Vzorec:
CaO₄W MW: 287,92 g/mol Bod tání: 1620 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010913 CAS číslo: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |