Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
35669.18EA
3180
CZK
35669.18
35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Calcium wolframate
Vzorec:
CaO₄W MW: 287,92 g/mol Bod tání: 1620 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010913 CAS číslo: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |