Tisk…
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL248665-100GEA 0 CZK
SIAL248665-100G SIAL248665-500G
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Calcium wolframate
Vzorec: CaO₄W
MW: 287,92 g/mol
MDL Number: MFCD00010913
CAS číslo: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4