Tisk…
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL598054-5GEA 6370 CZK
SIAL598054-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole, Sigma-Aldrich®
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole
Vzorec: C₁₂H₁₆OSi
MDL Number: MFCD04039988
CAS číslo: 40230-91-9