Tisk…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL569321-5GEA 0 CZK
SIAL569321-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole
Vzorec: C₁₂H₁₆OSi
MDL Number: MFCD03701606
CAS číslo: 40230-92-0