Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L06277.06EA
858
CZK
L06277.06
L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Vzorec:
C₉H₂₇BO₃Si₃ MW: 278,376 g/mol Bod varu: 183…185 °C Bod tání: –35 °C Hustota: 0,834 Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051588 CAS číslo: 4325-85-3 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,III |