Chcete se opět přihlásit?
Lead antimonide ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
36350.06EA 2330 CZK InStock
36350.06 36350.14
Lead antimonide ≥99%
Lead antimonide
Vzorec: PbSb
MW: 328,96 g/mol
Hustota: 6,72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151190
CAS číslo: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Objednat
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Související informace
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství