Tisk…
Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
88212.04EA 2280 CZK
88212.04 88212.09 88212.18
Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Zinc nitride
Vzorec: N₂Zn₃
Hustota: 6,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061327
CAS číslo: 1313-49-1
EINECS: 215-207-3