Tisk…
Zinc selenite
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
12586.22EA 786 CZK
12586.22 12586.09 12586.A3 12586.36
Zinc selenite
Zinc selenite
Vzorec: O₃SeZn
MW: 192,33
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011297
CAS číslo: 13597-46-1
EINECS: 237-048-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I