Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
88393.18EA
9920
CZK
88393.18
88393.09
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Vzorec:
AlTi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210656 CAS číslo: 12003-96-2 UN: 3089 ADR: 4.1,II |