Tisk…
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
22886.22EA 15550 CZK
22886.22 22886.14
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Storage Temperature: Ambient
EINECS: 234-462-1