Tisk…
Hafnium disilicide
Dodavatel: Thermo Scientific
12564.09EA 5390 CZK
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Vzorec: HfSi₂
Bod tání: 1680 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167026
CAS číslo: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1