Tisk…
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
13087.30EA 17750 CZK
13087.30 13087.18
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Vzorec: Si₃Ti₅
MW: 323,76 g/mol
Bod tání: 2130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310208
CAS číslo: 12067-57-1
EINECS: 235-082-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III