Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), powder
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
13088.30EA
17950
CZK
13088.30
13088.18
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), powder
Titanium disilicide
Vzorec:
Si₂Ti Bod tání: 1760 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151541 CAS číslo: 12039-83-7 EINECS: 234-904-3 ADR: 4.1,III |