Niobium nitride
Dodavatel: Thermo Scientific
12146.09EA
2630
CZK
12146.09
12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
Vzorec:
NNb Bod tání: 2573 °C Hustota: 8,40 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016239 CAS číslo: 24621-21-4 EINECS: 246-362-5 |