Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
39471.14EA
3370
CZK
39471.14
39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Vzorec:
Nb₅Si₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00213811 CAS číslo: 12060-34-3 |