Tisk…
Molybdenum phosphide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
36266.14EA 30960 CZK
36266.14
Molybdenum phosphide ≥99.5% (metals basis)
Molybdenum phosphide
Vzorec: MoP
MDL Number: MFCD00049982
CAS číslo: 12163-69-8
EINECS: 235-312-8